Fortfahren mit
41867
Dimethylsulfon
TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Methyl sulfone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-665-9
Beilstein/REAXYS Number:
1737717
MDL number:
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
qNMR Standard for D2O and organic solvents (3.2 ppm)
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
238 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethylsulfon ist ein Lösungsmittel, das ein breites Spektrum von Lösungsprodukten lösen und allgemein für Reaktionen bei hohen Temperaturen eingesetzt werden kann.
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses ZRM kann von einem NMI, z. B. NIST oder NMIJ, auf das Primärmaterial zurückgeführt werden.
Der mittels quantitativer NMR ermittelte Inhalt, einschließlich Unsicherheit und Verfallsdatum, werden auf dem Zertifikat angegeben.
Laden Sie Ihr Zertifikat herunter: http://www.sigma-aldrich.com.
Sehen Sie sich unser gesamtes Sortiment an quantitativen NMR-Standards (qNMR-Standards) an.
Application
Dimethylsulfon wurde als interner Standard für Kernspinresonanzspektralstudien von Co-Kristallen eingesetzt, die den Wirkstoff Carbamazepin enthalten und in einem mechanochemischen Syntheseverfahren hergestellt wurden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Other Notes
Besuchen Sie ChemisTwin, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung von NMR-Spektren. Eine Funktion für quantitatives NMR befindet sich in der Entwicklung. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Chemische Verschiebung: 3.2 ppm (Chemische Verschiebungen können in Abhängigkeit von den experimentellen Bedingungen leicht variieren)
Geeignete NMR-Lösungsmittel: D2O, DMSO-d6, CDCI3
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
729455579142582
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
289.4 °F - closed cup
flash_point_c
143.00 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Erfahren Sie mehr über das ChemisTwin®-Portal, das Online-Analysetool zur Interpretation von Spektren. Entdecken Sie die Vorteile für Ihr NMR-Labor, die Workflow-Integration und die Benutzerrollen. Erfahren Sie mehr über die digitalen Referenzmaterialien (dRM), die Algorithmusgenauigkeit, die unterstützten Datenformate, Abonnementformate und andere Themen.
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
ChemisTwin™ automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin™ automatisiert die Interpretation von NMR-Ergebnissen und spart Zeit bei der Strukturbestätigung und bei quantitativen NMR-Messungen mit elektronischen Referenzmaterialien.
Why are dimethyl sulfoxide and dimethyl sulfone such good solvents?
Clark T, et al.
Journal of Molecular Modeling, 14, 689-697 (2008)
Make and break-Facile synthesis of cocrystals and comprehensive dissolution studies
Batzdorf.L, et al.
Journal of Molecular Structure, 1133, 18-23 (2017)
Eytan M Debbi et al.
BMC complementary and alternative medicine, 11, 50-50 (2011-06-29)
Patients with osteoarthritis (OA) take a variety of health supplements in an attempt to reduce pain and improve function. The aim of this study was to determine the efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in treating patients with knee OA. This study
Global Trade Item Number
SKUGTIN
41867-1G04061832091280
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf