Fortfahren mit
40384
1,2,4,5-Tetrachlor-3-nitrobenzol
TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Tecnazen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HC6Cl4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.89
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-178-2
Beilstein/REAXYS Number:
1973805
MDL number:
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
qNMR Standard for organic solvents (7.8 - 8.4 ppm), qNMR standard
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
304 °C (lit.)
mp
98-101 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
InChI key
XQTLDIFVVHJORV-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC 17034 produziert und zertifiziert. Dieses ZRM kann von einem NMI, z. B. NIST oder NMIJ, auf das Primärmaterial zurückgeführt werden.
Der mittels quantitativer NMR ermittelte Inhalt, einschließlich Unsicherheit und Verfallsdatum, werden auf dem Zertifikat angegeben.
Laden Sie Ihr Zertifikat herunter: http://www.sigma-aldrich.com.
Sehen Sie sich unser gesamtes Sortiment an quantitativen NMR-Standards (qNMR-Standards) an.
Application
1,2,4,5-Tetrachlor-3-nitrobenzen kann in den folgenden Anwendungen als interner Standard dienen:
  • Quantifizierung von Nikotin, Glycerin, Propylenglycol und Wasser in Flüssigkeiten elektronischer Zigaretten mittels quantitativer 1H NMR-Analyse.
  • Quantifizierung von freien Fettsäuren in pharmazeutischen Flüssigkeiten mittels 1H NMR-Analyse.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Other Notes
Chemische Verschiebung: 7.8 - 8.4 ppm (chemische Verschiebungen können in Abhängigkeit von den experimentellen Bedingungen leicht variieren)
Geeignete NMR-Lösungsmittel: CDCl3, DMSO-d6
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Erfahren Sie mehr über das ChemisTwin®-Portal, das Online-Analysetool zur Interpretation von Spektren. Entdecken Sie die Vorteile für Ihr NMR-Labor, die Workflow-Integration und die Benutzerrollen. Erfahren Sie mehr über die digitalen Referenzmaterialien (dRM), die Algorithmusgenauigkeit, die unterstützten Datenformate, Abonnementformate und andere Themen.
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
ChemisTwin™ automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin™ automatisiert die Interpretation von NMR-Ergebnissen und spart Zeit bei der Strukturbestätigung und bei quantitativen NMR-Messungen mit elektronischen Referenzmaterialien.
Determination of nicotine, glycerol, propylene glycol and water in electronic cigarette fluids using quantitative 1H NMR
Crenshaw DM, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 54(11), 901-901 (2016)
Determination of free fatty acids in pharmaceutical lipids by 1H NMR and comparison with the classical acid value
Skiera C, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 93(11), 43-50 (2014)
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties <0.1 %
Weber, M., Hellriegel, C., Rueck, A., Sauermoser, R., and Wuethrich, J.
Accreditation and Quality Assurance, 18, 91-98 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
40384-1G04061831986655