Merck
T31704
Sigma-Aldrich
N-Thionylanilin
98%
Synonym(e):
N-Sulfinyl-anilin
Größe auswählen
25 G
€ 108,00
€ 108,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 108,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5NSO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.18
Beilstein:
507682
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 108,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.627 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
83 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=S=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NOS/c8-9-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
FIOJWGRGPONADF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Versatile synthetic intermediate.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ary R Murad et al.
Polymers, 13(1) (2020-12-31)
Two novel low band gap donor-acceptor (D-A) copolymers, poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-N-5,6-(3,7-dimethyloctyl)dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-DMO) and poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-5,6-N-octyl-dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-8) were synthesized in the present work by copolymerising the bis-boronate ester of 9,10-phenylsubstituted anthracene flanked by thienyl groups as electron-donor units with benzothiadiazole dicarboxylic imide