Merck
SYNF352440M
Synthware fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 24/40, disc O.D. 36 mm, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F352440M, Filter tubes with fritted disc
Größe auswählen
1 EA
€ 236,00
€ 236,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 236,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 236,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F352440M
Scheibe AD
36 mm
Allgemeine Beschreibung
With two 2 mm glass stopcocks having constant pressure retention devices.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)