Merck
SLW3215/08P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
50 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3215/08P
Größe auswählen
2 EA
€ 42,30
€ 42,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 42,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 42,30
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene base
polyethylene stopper
Verbindung
joint stopper19/26
Leistungsmerkmale
graduations 1.0 mL
detachable foot
Hersteller/Markenname
3215/08P
SciLabware
Höhe
195 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Complies with ISO 4788
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Calibrated to Class B tolerances
  • With polyethylene foot and polyethylene stopper
  • Graduations in white enamel
  • Replacement parts available separately
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)