Merck
Z224979
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 320 mm, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
€ 1.420,00
€ 1.420,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.420,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 1.420,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
AD
42 mm
Gesamt H
320 mm
Oberflächenbereich
405 cm2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Superkühler mit allen Eigenschaften von Kühlfalle, Spiralkühler und Liebigkühler in einem einzigen Kühler, mit einem gewundenen Spiralpfad und einer sehr großen wassergekühlten Oberfläche.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)