Direkt zum Inhalt
L4655
Latex-Beads, carboxylatmodifiziertes Polystyrol, gelb-grün fluoreszierend
aqueous suspension, 1.0 μm mean particle size
Synonym(e):
Fluoreszierende Latex-Beads
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous suspension
Quality Segment
composition
Solids, 2.5%
technique(s)
cell based assay: suitable
mean particle size
1.0 μm
fluorescence
λex ~470 nm; λem ~505 nm
suitability
suitable for immunoassay
application(s)
cell analysis
Application
Latex-Beads, Carboxylat-modifiziertes Polystyrol, mit gelb-grüner Fluoreszenz haben folgende Anwendungen:
  • bei der Herstellung von Konjugaten mit dem epidermalen Wachstumsfaktor für Studien mit Bildgebung mittels indirekter Immunfluoreszenz
  • zum Kultivieren von bronchoalveolären Makrophagen sowie von Makrophagen, die aus menschlichen Monozyten gewonnen wurden, vor Bildgebungsstudien zur Phagozytose
  • gemeinsam mit von Salmonella exprimiertem, grün fluoreszierendem Protein (GFP) für konfokale mikroskopische Untersuchungen und in der Biofluoreszenz-Bildgebung
Carboxylat-modifizierte Polystyrol-Latex-Beads wurden genutzt, um morphofunktionale Daten über das Immunsystem von Carabus lefebvrei zu sammeln, einem in Italien endemischen Laufkäfer, der sich von Schnecken ernährt und oft als Indikator für die Lebensraumqualität der Bergwälder im Apennin dient. Carboxylat-modifizierte Polystyrol-Latex-Beads wurden außerdem in Vergleichsstudien eingesetzt, um Informationen über die adulten Käfer und Larven von Cetonischema aeruginosa zu gewinnen und die phagozytische Aktivität von kultivierten Schilddrüsenzellen der Ratte zu untersuchen.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)