Direkt zum Inhalt
Z324396
BRAND® BLAUBRAND® Messzylinder
volume 1000 mL, subdivision, 10 mL
Synonym(e):
Laboratory measuring cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
1000 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 10 mL
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3
Quality Segment
feature
subdivision 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND 32162
volume measuring range
1000 mL
H
465 mm
General description
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und sonstige Beschriftung in blauer Emaille ausgeführt. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Other Notes
BR32162 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® Messzylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)