Merck
QBD11366
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
25 MG
€ 287,00
500 MG
€ 2.050,00
€ 287,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 287,00
500 MG
€ 2.050,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C53H70F4N2O16
Molekulargewicht:
1067.12
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
€ 287,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O)N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2
InChIKey
MSNHBLXGHXURNU-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
DBCO-dPEG®₁₂-TFP ester contains a DBCO which can react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction and a TFP ester which can react with a primary amine.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)