761524
Dibenzocyclooctin-N-hydroxysuccinimidylester
for Copper-free Click Chemistry
Synonym(e):
DBCO-NHS-Ester, DBCO-SE
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
149-157 (decomposition)
Funktionelle Gruppe
NHS ester
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCC(ON(C(CC1)=O)C1=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C23H18N2O5/c26-20(13-14-23(29)30-25-21(27)11-12-22(25)28)24-15-18-7-2-1-5-16(18)9-10-17-6-3-4-8-19(17)24/h1-8H,11-15H2
InChIKey
XCEBOJWFQSQZKR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Bei der Modifikation und Markierung von Biomolekülen wie Antikörpern und Streptavidin durch Einführung von DBCO-Gruppen an ihren Oberflächen
- Als Vernetzungsreagenz zur Konjugation von Peptid-Antigenen an die Oberfläche von Poly(lactid-co-glycolid) (PLGA)-Nanopartikeln
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.