Wichtige Dokumente
P3640
Poly(ethylenglykol)
average mol wt 3015-3685
Synonym(e):
PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average mol wt 3015-3685
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?