Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 43,10 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 244,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.003 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
460 °C
potency
680 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
301 °C/1013 hPa
mp
48-50 °C
transition temp
flash point 157 °C
solubility
1.7 g/L
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
bulk density
560 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
InChI key
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Cobalt (II)–catalyzed C8H alkoxylation of 1-naphthylamine derivatives with alcohols: An efficient methodology for the cobalt-catalyzed C-H bond alkoxylation of 1-naphthylamine derivatives using readily available alcohols, allowing for the synthesis of 8-alkoxy-1-naphthylamine derivatives (T Zhang, H Zhu, F Yang, Y Wu, Y Wu - Tetrahedron, 2019 - Elsevier) Read more.
- Palladium-catalyzed regioselective C8–H amination of 1-naphthylamine derivatives with aliphatic amines: This study presents a palladium-catalyzed method for regioselective amination of 1-naphthylamine derivatives, yielding products in good yield and demonstrating the versatility in C-H functionalization chemistry (Z Li, S Sun, H Qiao, F Yang, Y Zhu, J Kang, Y Wu… - Organic Letters, 2016 - ACS Publications) Read more.
- Experimental and simulation study on the solubility of 1-naphthylamine in twelve neat solvents: This research provides a comprehensive experimental and simulation study on the solubility of 1-naphthylamine, contributing to better understanding of its thermodynamic properties in various solvents (B Mei, Y Wang, J Zhou, X Yang, Y Yu, L Xu… - Journal of Molecular Liquids, 2024 - Elsevier) Read more.
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
2-Naphthylamine (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
91-59-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?