The standard should be stored in its original container with the lid tightly closed at room temperature and out of direct sunlight.
MT51300169
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 10 μs/cm, volume 250 mL
Synonym(e):
conductivity calibration standard
Größe auswählen
€ 108,00
Größe auswählen
About This Item
€ 108,00
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51300169
Volumen
250 mL
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How should MT51300169, Mettler-Toledo conductivity standard be stored?