Merck
D95808
Sigma-Aldrich
Diethylglutaconat, Mischung aus cis und trans
98%
Synonym(e):
1,5-Diethyl 2-pentenedioate, Diethyl 2-pentenedioate
Größe auswählen
5 G
€ 141,00
25 G
€ 354,00
€ 141,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 141,00
25 G
€ 354,00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5O2CCH=CHCH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 141,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
236-238 °C (lit.)
Dichte
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
InChIKey
JHCKGVJZNIWNJK-AATRIKPKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)