Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
79-80 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1ccoc1
InChI
1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2
InChI key
STJIISDMSMJQQK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 97% | description 200-400 mm bead size, ~20 % (silica gel), on silica gel |
| assay 99% | assay 98% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 79-80 °C/17 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| refractive index n20/D 1.484 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form solid | form solid | form solid |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sicherheitshinweise
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
4412-91-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?