D187208
2,5-Dimethyltetrahydrofuran, Mischung aus cis und trans
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
Dichte
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCC(C)O1
InChI
1S/C6H12O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
OXMIDRBAFOEOQT-UHFFFAOYSA-N