Merck
185922
Sigma-Aldrich
Furan
≥99%
Synonym(e):
1,4-Epoxybuta-1,3-diene, Divinylene oxide, Oxacyclopentadiene, Oxole, Tetrole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.07
Beilstein:
103221
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
2.35 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1672 mmHg ( 55 °C)
31.66 psi ( 55 °C)
493 mmHg ( 20 °C)
9.22 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Enthält
0.025 wt. % BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
14.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
32 °C/758 mmHg (lit.)
Löslichkeit
alcohols: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: insoluble
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccoc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChIKey
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Furan is a five membered heterocyclic compound that is highly volatile, flammable and a potential carcinogen.[1] It undergoes Diels-Alder reaction with 2-bromoacrolein catalyzed by oxazaborolidine to yield chiral 7-oxabicyclo[2.2.1]heptene derivatives.[2] Cationic bis(4-tert-butyloxazoline)Cu(II) complex catalyzed enantioselective Diels-Alder reaction between acryloyl oxazolidinone and furan to afford ent-shikimic acid has been described.[3] Lewis acid catalyzed Diels-Alder reaction between furan and some dienophiles affords substituted cyclohexenols and cyclohexadienols.[4]
Anwendung
Furan was used in the following processes:
  • Preparation of the starting material required for the synthesis of calix[6]pyrrole.[5]
  • To investigate the kinetics and mechanism of reactions of chlorine atoms with volatile organic compounds.[6]
  • Catalytic transformation of furan to aromatics and olefins.[7][8]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-32.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-36 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Study of reaction processes of furan and some furan derivatives initiated by Cl atoms.
Cabanas B, et al.
Atmospheric Environment, 39(10), 1935-1944 (2005)
Catalytic Conversion of Furan to Gasoline-Range Aliphatic Hydrocarbons via Ring Opening and Decarbonylation Reactions Catalyzed by Pt/γ-Al2O3.
Runnebaum RC, et al.
Catalysis Letters, 142(6), 664-666 (2012)
Catalytic enantioselective Diels-Alder addition to furan provides a direct synthetic route to many chiral natural products.
Corey EJ and Loh T-P.
Tetrahedron Letters, 34(25), 3979-3982 (1993)
On the lewis acid catalyzed diels-alder reaction of furan. regio-and stereospecific synthesis of substituted cyclohexenols and cyclohexadienols.
Brion F.
Tetrahedron Letters, 23(50), 5299-5302 (1982)
Cationic bis (oxazoline) Cu (II) Lewis acid catalysts. Enantioselective furan Diels-Alder reaction in the synthesis of ent-shikimic acid.
Evans DA and Barnes DM.
Tetrahedron Letters, 38(1), 57-58 (1997)
Artikel
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf