Fortfahren mit
89529
Maleinsäureanhydrid
analytical standard
Synonym(e):
2,5-Furandion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.06
UNSPSC Code:
12162002
Beilstein/REAXYS Number:
106909
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.16 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
870 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI key
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1887356966070
description
analytical standard
description
99%
description
analytical standard
description
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.1 %
expl. lim.
7.1 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
vapor pressure
0.16 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.16 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
autoignition temp.
870 °F
autoignition temp.
870 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleinsäureanhydrid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-31-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)