Wichtige Dokumente
M15451
5-Methoxy-2-Methylindol
99%
Synonym(e):
NSC 63817
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2[nH]c(C)cc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-5-8-6-9(12-2)3-4-10(8)11-7/h3-6,11H,1-2H3
InChIKey
VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
reactant in preparation of alkylindoles via Ir-catalyzed reductive alkylation
reactant in arylation reactions using a palladium acetate catalyst
reactant in enantioselective Friedel-Crafts alkylation
reactant in stereoselective synthesis of cyclopentaindolones via stereoselective [3+2] cyclopentannulation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?