M14900
5-Methoxyindol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
176-178 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-55 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-8-2-3-9-7(6-8)4-5-10-9/h2-6,10H,1H3
InChIKey
DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable