L556
Laurinsäure
98%
Synonym(e):
ABL, Dodecansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 121 °C)
50 mmHg ( 210 °C)
Assay
98%
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
348.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
176 °C - closed cup