Merck
C2875
Octansäure
≥99%
Synonym(e):
Octansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 ML
€ 39,70
100 ML
€ 71,70
500 ML
€ 271,00
1 L
€ 407,00
€ 39,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)6COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-677-5
Beilstein/REAXYS Number:
1747180
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
CCCCCCCC(O)=O
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
biological source
Elaeis guineensis
vapor density
5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 78 °C)
assay
≥99%
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
storage temp.
room temp
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
W279900W2799278.00192
biological source
Elaeis guineensis
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
-
General description
Octansäure ist eine Fettsäure mit acht Kohlenstoffen, die in Palm-, Kokosöl und Milch vorkommt. Sie wird zur Behandlung von Candidose und bakteriellen Infektionen verwendet. Octansäure weist antibakterielle und antimykotische Eigenschaften auf. Sie wird als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt.
Application
Octansäure wird verwendet:
  • als Fällungsmittel zur Aufreinigung von Antikörpern[1][2](2)(4)
  • zur Beschleunigung der β-Oxidation zur Bildung von Acetyl-CoA-ähnlichen Enzymen
  • zur Erhöhung der Astrozyten-Ketogeneserate
  • bei der chemischen 1,1′-Carbonyldiimidazol (CDI)-Kopplung von Carboxylsäuren zu Coenzym A (CoA)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Combining Promiscuous Acyl-CoA Oxidase and Enoyl-CoA Carboxylase/Reductases for Atypical Polyketide Extender Unit Biosynthesis
Vogeli B, et al.
Cell Chemical Biology (2018)
Medium-chain fatty acids inhibit mitochondrial metabolism in astrocytes promoting astrocyte-neuron lactate and ketone body shuttle systems
Thevenet J, et al.
Faseb Journal, 30(5), 1913-1926 (2016)
Kang Cui et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 59(33), 14049-14053 (2020-05-12)
Reported here is a molecular dipole that self-assembles into highly ordered patterns at the liquid-solid interface, and it can be switched at room temperature between a bright and a dark state at the single-molecule level. Using a scanning tunneling microscope
Natural Standard Herb & Supplement Guide - E-Book: An Evidence-Based (2016)
Proteomic profiling of cellular steatosis with concomitant oxidative stress in vitro
Lockman KA, et al.
Lipids in Health and Disease, 15(1), 114-114 (2016)
Verwandter Inhalt
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf