Merck
JKP12001
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average Mn 6,000, OH
Synonym(e):
Methoxy-PEG6-Hydroxyl, Polyethylene glycol
Größe auswählen
1 G
€ 243,00
€ 243,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 243,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)6H
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 243,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
mPEG6-OH,
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)