Fortfahren mit
41749
O-Methyl-heptaethylenglykol
≥95% (oligomer purity)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Methoxyheptaethylenglykol, Monomethoxy-PEG (n=7)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO(CH2CH2O)7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (oligomer purity)
Form:
liquid
€ 174,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (oligomer purity)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H32O8/c1-17-4-5-19-8-9-21-12-13-23-15-14-22-11-10-20-7-6-18-3-2-16/h16H,2-15H2,1H3
InChI key
AGWKUHGLWHMYTG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6897777631815879
description
≥95% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥90% (oligomer purity)
description
≥95% (oligomer purity)
assay
≥95% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
≥95% (oligomer purity)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)