Merck
705276
Tetraethylenglykolmonomethylether
technical grade, average MN 200, methoxy, hydroxyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H20O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
245-883-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetraethylenglykolmonomethylether, technical grade
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
mol wt
average Mn 200
refractive index
n20/D 1.444
density
1.045 g/mL at 25 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
methoxy
SMILES string
COCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C9H20O5/c1-11-4-5-13-8-9-14-7-6-12-3-2-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)