Merck
JKA7018
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Maleimide, thiol reactive
Synonym(e):
4arm-PEG-Maleimide, 4arm-PEG-MAL, Polyethylene glycol
Größe auswählen
1 G
€ 485,00
€ 485,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 485,00
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N)4
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 485,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
4arm-PEG10K-Maleimide, average Mn 10,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
4arm PEG Maleimide. Hydrogel PEG. Maleimide is selective for thiol groups; reacts at pH 5.0-6.5.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Artikel
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.