Merck
JKA7002
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, SH, thiol reactive
Synonym(e):
4arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
Größe auswählen
1 G
€ 652,00
€ 652,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 652,00
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)4
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 652,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
4arm-PEG5K-SH, average Mn 5,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5,000
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
4arm PEG Thiol. Hydrogel PEG. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Daniele, M.A., et al.
Biomaterials, 35(6) (2014)
Artikel
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.