Solubility is not tested internally, but supplier documentation and literature indicate that it should be soluble in water up to 10 mg/mL. Heating may be required.
Wichtige Dokumente
JKA3125
mPEG5K
average MN 5,000, Maleimide
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mPEG5K-Maleimide,
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Hello, can you give me some information regarding how to dilute the mPEG5K-JKA3125?