Merck
JKA3123
Sigma-Aldrich
mPEG40K
average Mn 40,000, Maleimide, thiol reactive
Synonym(e):
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
Größe auswählen
1 G
€ 637,00
€ 637,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 637,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 637,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
mPEG40K-MAL, average Mn 40,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 40,000
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.6
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)