Merck
HSWNH161
HSW FINE-JECT hypodermic needles, disposable
gauge 16, L 1 in., white, sterile
About This Item
UNSPSC-Code:
42142615
NACRES:
NB.03
Materialien
white
Beschreibung
thin wall
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Henke Sass Wolfe
Länge
1 in.
Manometer
16
Allgemeine Beschreibung
  • Disposable, sterile, FDA registered
  • ISO 9626/1991 stainless steel
  • Color-coded polypropylene hub
  • Protective polypropylene cap
  • Siliconized needle tube
  • Pyrogen-free and non-toxic
  • 5-year shelf life
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)