Fortfahren mit
78780
Phenylisothiocyanat
for HPLC derivatization, the detection of alcohols and amines, ≥99.0%
Synonym(e):
PITC, Phenylsenföl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,60
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-138-1
Beilstein/REAXYS Number:
471392
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
liquid
€ 53,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
liquid
quality
for HPLC derivatization, the detection of alcohols and amines
refractive index
n20/D 1.649, n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.13 g/mL at 20 °C, 1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenyl isothiocyanate is an aromatic isothiocyanate. It participates in dehydration reactions of alcohols. It is widely used for synthesis of various biologically important heterocyclic compounds.
Application
Derivatisierungsreagens für primäre und sekundäre Amine. Wird gebraucht für die Peptidsequenzierung mittels Edman Abbau und für die Aminosäuren-Analyse mittels HPLC
Phenyl isothiocyanate may be employed as a derivatization reagent for high-performance liquid chromatographic (HPLC) analysis of various amphetamine derivatives in body fluids.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Disclaimer
Store under Argon
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
139742317861P1034
description
for HPLC derivatization, the detection of alcohols and amines, ≥99.0%
description
reagent grade, 98%
description
99%, for protein sequencing
description
Sigma Grade, 8.36 M, suitable for solid phase protein sequencing analysis, ≥99% (GC), liquid
assay
≥99.0%
assay
98%
assay
99%
assay
≥99% (GC)
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.649, n20/D 1.6515 (lit.)
refractive index
n20/D 1.6515 (lit.)
refractive index
n20/D 1.6515 (lit.)
refractive index
n20/D 1.6515 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylisothiocyanat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf