H17309
Hydrindantin
≥97%
Synonym(e):
2,2′-Dihydroxy-2,2′-biindan-1,1′,3,3′-tetron
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
252 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC1(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
InChI
1S/C18H10O6/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22/h1-8,23-24H
InChIKey
LWFPYLZOVOCBPZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable