Merck
GF84478382
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
1m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU065160
Größe auswählen
1 EA
€ 223,00
€ 223,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 223,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 223,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 844-783-82
L × Durchm.
1 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)