Merck
GF92635263
Zinc-nickel alloy, Zn90Ni10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonym(e):
ZN036010
Größe auswählen
1 EA
€ 762,00
€ 762,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 762,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 762,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 926-352-63
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)