Merck
GF97826620
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm, polymer thickness 0.05mm
Synonym(e):
IM301536
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Backing Material: 0.035mm Copper
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 978-266-20
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)