Merck
EP4924000070
Eppendorf® Reference 2 G, BASIC, single-channel, variable
volume 30-300 μL, orange, incl. epTIPS box
Größe auswählen
1 EA
€ 384,00
€ 384,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 384,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 384,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Leistungsmerkmale
single-channel
incl. epTIPS box
Verpackung
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4924000070
Volumen
30-300 μL
Farbe
orange
Allgemeine Beschreibung
The name, Reference, stands for extraordinary precision and accuracy, a long service lifes and an ergonomic design. The new Reference 2 boasts these proven premium characteristics with its state-of-the-art technolgy, making it a reliable partner for you and your work. The time saving single-button operation is unrivalled in the new multichannel versions.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)