Merck
GF75007829
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), rod, diam. 50 mm, L 200 mm, white
Synonym(e):
OX317950
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 750-078-29
Länge
200 mm
Durchmesser
50 mm
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)