Wichtige Dokumente
441244
Paraformaldehyd
prilled, 95%
Synonym(e):
Polyoxymethylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.03 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Assay
95%
Form
prilled
Selbstzündungstemp.
572 °F
Expl.-Gr.
73 %
mp (Schmelzpunkt)
120-170 °C (lit.)
Übergangstemp.
sublimation point 150 °C
Löslichkeit
alcohol and cold water: slightly soluble
ethers, hydrocarbons and carbon tetrachloride: insoluble
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChIKey
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Paraformaldehyd wird auch als Polyoxymethylen bezeichnet. Es wirkt an regioselektiven reduktiven Kopplungsreaktionen von Dienen, Alkynen und Allenen in Gegenwart eines Rutheniumkatalysators mit. Es ist auch an der Synthese von Estern durch Alkoxycarbonylierung von Alkenen beteiligt
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zersetzt sich in heißem Wasser zu Formaldehyd.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?