Merck
P6148
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyd
reagent grade, crystalline
Synonym(e):
Polyoxymethylen
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2O)nH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.03 (as monomer)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität:
reagent grade
Dampfdruck:
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.03 (vs air)
Dampfdruck
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
572 °F
Expl.-Gr.
73 %
mp (Schmelzpunkt)
120-170 °C (lit.)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChIKey
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Paraformaldehyd ist ein vernetzendes Fixiermittel. Es wird durch Erhitzen und Zugabe einer kleinen Menge Natriumhydroxid in Formaldehyd umgewandelt.
Anwendung
Paraformaldehyd wird für die Herstellung von Formalin-Fixiermitteln für Gewebe oder Zellen empfohlen, wenn die Proben in Fluoreszenzstudien verwendet werden sollen.
Paraformaldehyd wird bei Färbeverfahren zur Fixierung von Zellen und Gewebeschnitten eingesetzt.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The development of 3-D, in vitro, endothelial culture models for the study of coronary artery disease.
Farcas MA et al.
BioMedical Engineering OnLine, 8, 30-30 (2009)
Molecular Plant Biology: A Practical Approach (2002)
Proliferation of bone marrow-derived cells contributes to regeneration after folic acid-induced acute tubular injury.
Fang TC, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 16, 1723-1723 (2005)
Ying Wang et al.
PloS one, 12(7), e0180731-e0180731 (2017-07-08)
Mutations in the immunoglobulin superfamily, member 1 gene (IGSF1/Igsf1) cause an X-linked form of central hypothyroidism. The canonical form of IGSF1 is a transmembrane glycoprotein with 12 immunoglobulin (Ig) loops. The protein is co-translationally cleaved into two sub-domains. The carboxyl-terminal
Burry RW
Immunocytochemistry: A Practical Guide for Biomedical Research (2009)
Artikel
Verfügbare Verfahren zur Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH), Reagenzien und Ausstattung.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protokolle
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Verwandter Inhalt
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.