Merck
704105
Sigma-Aldrich
Polycaprolacton
average Mn 45,000
Synonym(e):
2-Oxepanon Homopolymer, 6-Caprolacton Polymer
About This Item
Lineare Formel:
(C6H10O2)n
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.21
Form
pellets
Qualitätsniveau
Schmelzindex
1.8 g/10 min (80 °C, 44 psi)
Mol-Gew.
Mn 40,000-50,000
Mw 48,000-90,000
average Mn 45,000
mp (Schmelzpunkt)
56-64 °C
60 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Polycaprolacton (PCL) ist ein semikristalliner, linearer, resorbierbarer, aliphatischer Polyester, der aus sich wiederholenden Einheiten von Hexanoat besteht. Es weist gute mechanische Eigenschaften, Mischbarkeit und biologische Abbaubarkeit auf. PCL ist ein mit Weich- und Hartgewebe kompatibles Material, das in Nähten und Arzneimittelabgabesystemen verwendet werden kann.
Anwendung
PCL kann Nanokompositen mit Graphen zur Herstellung biologisch abbaubarer Systeme zur Knochengewebszüchtung bilden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biologisch abbaubares Polymer
Nicht toxisch, im Boden biologisch abbaubar, breite Mischbarkeit, mechanische Kompatibilität mit vielen Polymeren und gute Adhäsion an einem breiten Spektrum von Substraten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A novel degradable polycaprolactone networks for tissue engineering
Kweon H, et al.
Biomaterials, 24(5), 801-808 (2003)
Covalently linked biocompatible graphenepolycaprolactone composites for tissue engineering
Sayyar S, et al.
Carbon, 52(5), 296-304 (2013)
Properties of thermoplastic blends: starch-polycaprolactone
Averous L, et al.
Polymer, 41(11), 4157-4167 (2000)
Bone tissue engineering using polycaprolactone scaffolds fabricated via selective laser sintering
Williams JM, et al.
Biomaterials, 26(23), 4817-4827 (2005)
Synthesis of polycaprolactone: a review
Labet M and Thielemans W
Chemical Society Reviews, 38(12), 3484-3504 (2009)
Artikel
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.