Merck
GF57049117
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 20 g
Synonym(e):
SJ606300
Größe auswählen
1 EA
€ 296,00
€ 296,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 296,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
€ 296,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 570-491-17
Gewicht
20 g
Nominale Korngröße
1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)