Merck
GF60892184
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 50 g
Synonym(e):
SJ606300
Größe auswählen
1 EA
€ 432,00
€ 432,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 432,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
€ 432,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 608-921-84
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)