Merck
GF35328607
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99%
Synonym(e):
CA006101
Größe auswählen
1 EA
€ 240,00
€ 240,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 240,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12141503
NACRES:
NA.23
€ 240,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 353-286-07
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)