Merck
441880
Sigma-Aldrich
Barium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Barium element
Größe auswählen
5 G
€ 312,00
25 G
€ 1.110,00
€ 312,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 312,00
25 G
€ 1.110,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ba
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141505
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 312,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
dendritic pieces
Aufgereinigt durch
distillation
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
50.0 μΩ-cm, 20°C
bp
1640 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
725 °C (lit.)
Dichte
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ba]
InChI
1S/Ba
InChIKey
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for the formation of graphitic nanofilaments.[1]
Kritisch für die Synthese von reinen Ba21M2O5HX (M = Ge, SI, Ga, In, Tl) Suboxid Zintl-Phasen.3
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liang, C.H., et al.
Nanotech. in Catalysis, 2, 543-543 (2004)
C H Johnson et al.
Annals of emergency medicine, 20(10), 1138-1142 (1991-10-01)
Barium is a divalent alkaline earth metal used as the insoluble sulfate salt in contrast radiography and soluble acid salts in industry. Barium poisoning results from ingestion or inhalation of the acid salts; the most common poisoning occurs after ingestion
Lorenzo Di Cesare Mannelli et al.
Experimental neurology, 261, 22-33 (2014-06-27)
Oxaliplatin, a platinum-based chemotherapeutic agent, has become a standard treatment for advanced colorectal cancer. The dose-limiting toxicity of this compound is the development of peripheral neuropathy. A tangled panel of symptoms, sensory loss, paresthesia, dysesthesia and pain, may be disabling
J W Hanrahan et al.
The Journal of general physiology, 87(3), 443-466 (1986-03-01)
K channels in the basolateral membrane of insect hindgut were studied using current fluctuation analysis and microelectrodes. Locust recta were mounted in Ussing-type chambers containing Cl-free saline and cyclic AMP (cAMP). A transepithelial K current was induced by raising serosal
André Deutschmann et al.
Molecular pharmacology, 83(2), 501-511 (2012-12-01)
Bisphenol A (BPA), a high volume production chemical compound attracts growing attention as a health-relevant xenobiotic in humans. It can directly bind to hormone receptors, enzymes, and ion channels to become biologically active. In this study we show that BPA
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is the Barium packaged in oil or under a protective atmosphere?
    1 answer
    1. This product is packaged under Argon.
      Helpful?
  2. Hi, These Barium dendritics are grindable. I mean as a powder form to use as the precursor. Thank you Manasa
    1 answer
    1. The grinding of barium dendritic pieces into powder has not been attempted internally. A possible option would be to mill the barium dendritic or to shave it. However, based on the physical properties of barium, it may be difficult to grind to a powder.
      Please note that oxide will form in the presence of air.