Wichtige Dokumente
13112
Magnesium
powder, ≥99%
Synonym(e):
Magnesium element
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
950 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
Verunreinigungen
≤0.05% insoluble in HCl
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Titanium alloy hydride powder by the reduction of upgraded titania slag (UGS) under hydrogen atmosphere.
- Ultrafine metallic iron (bcc-Fe) powders from hematite (α-Fe2O3) by ball-milling process.
It can also be used as a reducing agent in ruthenium(III) complex catalyzed atom-transfer radical addition (ATRA) and cyclization (ATRC) reactions. Magnesium does not generate free radicals but it generates and regenerates the catalytically active ruthenium(II) species.
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids