Merck
GF34995695
Kupferoxid
powder, max. particle size 75 micron, weight 100 g
Synonym(e):
CU506020
Größe auswählen
1 EA
€ 376,00
€ 376,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 376,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
€ 376,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 349-956-95
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
75 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)