203130
Kupfer(II)-oxid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Cupric oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChIKey
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.