Merck
GF85353756
Kupferoxid
powder, 75 max. part. size (micron), weight 500 g
Synonym(e):
CU506020
Größe auswählen
1 EA
€ 703,00
€ 703,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 703,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
€ 703,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 853-537-56
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
75 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)