Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 466,00 € 349,50 |
Über diesen Artikel
€ 349,50
Listenpreis€ 466,00Sparen Sie 25%Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥96.0% (complexometric)
form
solid
potency
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.05% Substances insoluble in nitric acid
particle size
≤160 μm (d95,laser diffraction)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1326 °C (decomposition)
density
6.48 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
anion traces
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
cation traces
Cr: ≤0.05%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Effects of Copper(II) Oxide on the Co-Pyrolysis of Waste Polyester Enameled Wires and Poly(vinyl chloride): In dieser Studie wird der Einfluss von Kupfer(II)-oxid in den Co-Pyrolyseprozessen untersucht, was auf Potential zur Optimierung von Abfallrecyclingmethoden hindeutet (Wang et al., 2023).
- Adsorption isotherms and kinetics for Pb(ii) ion removal from aqueous solutions with biogenic metal oxide nanoparticles: Diese Forschungsarbeit stellt die Verwendung von Kupfer(II)-oxid zur effektiven Entfernung von Bleiionen aus Wasser vor und zeigt dessen Nutzen bei der Umweltsanierung auf (Mashentseva et al., 2023).
- Preparation of surface-modified electrode of copper(ii) oxide mixed with the molecularly imprinted polymer for enhancement of melamine detection with photoelectrochemical technique: In diesem Artikel wird die Entwicklung von Elektroden auf Basis von Kupfer(II)-oxid zur verbesserten Erkennung von Melamin beschrieben und deren Anwendung in der Lebensmittelsicherheit demonstriert (Limthin et al., 2023).
- Experimental Study of the Adsorption and Decomposition of Sarin on Dry Copper(II) Oxide: Es wird das katalytische Potenzial von Kupfer(II)-oxid bei der Zersetzung gefährlicher Substanzen wie Sarin beleuchtet und auf seine Bedeutung in Sicherheitsanwendungen hingewiesen (Leonard et al., 2022).
Analysis Note
In Salpetersäure unlösliche Anteile: ≤ 0,05 %
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 0,1 %
Cr (Chrom): ≤ 0,05 %
Schüttdichte: 30–60 g/100 ml
Korngröße (Laserbeugung) (d95): ≤ 160 µm
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder EMPLURA® | description powder, <10 μm, 98% | description powder, 99.995% trace metals basis | description powder for analysis EMSURE® ACS |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥96.0% (complexometric) | assay 98% | assay 99.995% trace metals basis | assay ≥99.0% (complexometric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| pH 7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH - | pH 7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) |
| anion traces sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1% | anion traces - | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.01% |
| impurities ≤0.05% Substances insoluble in nitric acid | impurities - | impurities - | impurities ≤0.01% Total sulfur (as SO4), ≤0.02% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer(II)-oxid
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?