Merck
GF26621265
Stainless steel - AISI 304
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 10.0 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Synonym(e):
FE227915
Größe auswählen
1 EA
€ 275,00
€ 275,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 275,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 275,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 266-212-65
Länge
1000 mm
Durchmesser
10.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)